Dibutyl phosphate ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Dibutylphosphate, Phosphoric Acid Dibutyl Ester
P0260-25G P0260-500G
TCIAP0260-25GEA 245 SEK
TCIAP0260-25G TCIAP0260-500G
Dibutyl phosphate ≥97.0%
Dibutyl phosphate
Formel: C₈H₁₉O₄P
MW: 210.21 g/mol
Kokpunkt: 138°C
Smältpunkt: –13°C
Flampunkt: 196°C
MDL Number: MFCD00015245
CAS nummer: 107-66-4
EINECS: 203-509-8
UN: 1718
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fafd48447d207a6cddf85c492a6a17640a38c0b2&vid=fafd48447d207a6cddf85c492a6a17640a38c0b2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %