Phenyl-1-Propenyl Ketone ≥80.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
1-Phenyl-2-buten-1-one
P0216-10G
P0216-25G
TCIAP0216-10GEA
1950
SEK
TCIAP0216-10G
TCIAP0216-25G
Phenyl-1-Propenyl Ketone ≥80.0%
Phenyl-1-Propenyl Ketone
Formel:
C₁₀H₁₀O MW: 146.19 g/mol Kokpunkt: 122°C |
MDL Number:
MFCD00059386 CAS nummer: 495-41-0 EINECS: 207-800-0 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 80.0 % |