2-Octyn-1-ol ≥98.0%
Leverantör: TCI
O0493-5ML O0493-25ML
TCIAO0493-5MLEA 525 SEK
TCIAO0493-5ML TCIAO0493-25ML
2-Octyn-1-ol ≥98.0%
2-Octyn-1-ol
Formel: C₈H₁₄O
Kokpunkt: 78°C
Smältpunkt: -18°C
Flampunkt: 91°C
MDL Number: MFCD00039542
CAS nummer: 20739-58-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %