2-n-Octylbenzotriazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
2-Octyl-2H-benzo[d][1,2,3]triazole
O0430-200MG
O0430-1G
TCIAO0430-200MGEA
710
SEK
TCIAO0430-200MG
TCIAO0430-1G
2-n-Octylbenzotriazole ≥98.0%
2-n-Octylbenzotriazole
Formel:
C₁₄H₂₁N₃ MW: 231,34 g/mol Kokpunkt: 110°C |
MDL Number:
MFCD00963848 CAS nummer: 112642-69-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |