2-Octyl-1-dodecanol ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
2-n-Octyl-1-dodecanol, 2-Octyldodecan-1-ol
O0429-25ML
O0429-500ML
TCIAO0429-25MLEA
215
SEK
TCIAO0429-25ML
TCIAO0429-500ML
2-Octyl-1-dodecanol ≥90.0%
2-Octyl-1-dodecanol
Formel:
C₂₀H₄₂O MW: 298,56 g/mol Kokpunkt: 161°C Flampunkt: 113°C |
MDL Number:
MFCD01310428 CAS nummer: 5333-42-6 EINECS: 226-242-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |