2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
O0343-25G O0343-5G
TCIAO0343-25GEA 1025 SEK
TCIAO0343-25G TCIAO0343-5G
2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one ≥98.0%
2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one
Formel: C₁₁H₁₉NOS
Kokpunkt: 142°C
MDL Number: MFCD00072473
CAS nummer: 26530-20-1
EINECS: 247-761-7
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06755
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %