1-n-Octyl-2-pyrrolidone ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 1-Octylpyrrolidin-2-one
O0325-25ML O0325-500ML
TCIAO0325-25MLEA 215 SEK
TCIAO0325-25ML TCIAO0325-500ML
1-n-Octyl-2-pyrrolidone ≥98.0%
1-n-Octyl-2-pyrrolidone
Formel: C₁₂H₂₃NO
MW: 197.322 g/mol
Kokpunkt: 172°C
Smältpunkt: –23°C
Flampunkt: 142°C
MDL Number: MFCD00074965
CAS nummer: 2687-94-7
EINECS: 403-700-8
UN: 1760
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd40b8ea69d60a1b3d638273d53d56aa4094202&vid=5dd40b8ea69d60a1b3d638273d53d56aa4094202&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %