(R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
O0282-1G O0282-5G O0282-25G
TCIAO0282-1GEA 1200 SEK
TCIAO0282-1G TCIAO0282-5G TCIAO0282-25G
(R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥99.0%
(R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₂₂O₂
MDL Number: MFCD02093485
CAS nummer: 65355-14-8