7-Octen-1-ol ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
O0280-25ML O0280-5ML
TCIAO0280-25MLEA 6925 SEK
TCIAO0280-25ML TCIAO0280-5ML
7-Octen-1-ol ≥96.0%
7-Octen-1-ol
Formel: C₈H₁₆O
MW: 128,22 g/mol
Kokpunkt: 66°C
MDL Number: MFCD00798076
CAS nummer: 13175-44-5
EINECS: 236-122-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %