Octanenitrile ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Heptyl Cyanide
O0221-25ML
O0221-250ML
TCIAO0221-25MLEA
535
SEK
TCIAO0221-25ML
TCIAO0221-250ML
Octanenitrile ≥97.0%
Octanenitrile
Formel:
C₈H₁₅N Kokpunkt: 200°C Flampunkt: 73°C |
MDL Number:
MFCD00001983 CAS nummer: 124-12-9 EINECS: 204-682-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |