Triethyl orthobutyrate ≥90.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Ethyl Orthobutyrate, Orthobutyric Acid Triethyl Ester, 1,1,1-Triethoxybutane
O0173-25ML O0173-5ML
TCIAO0173-25MLEA 1275 SEK
TCIAO0173-25ML TCIAO0173-5ML
Triethyl orthobutyrate ≥90.0%
Triethyl orthobutyrate
Formel: C₁₀H₂₂O₃
MW: 190.28 g/mol
Kokpunkt: 63°C
Flampunkt: 58°C
MDL Number: MFCD00059382
CAS nummer: 24964-76-9
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %