Dioctyl ether ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
n-Octyl ether, di-n-Octyl ether, Dioctylether
O0047-25ML
O0047-500ML
O0047-100ML
TCIAO0047-25MLEA
405
SEK
TCIAO0047-25ML
TCIAO0047-500ML
TCIAO0047-100ML
Dioctyl ether ≥96.0%
Dioctyl ether
Formel:
C₁₆H₃₄O MW: 242,45 g/mol Kokpunkt: 287°C Smältpunkt: -7°C |
MDL Number:
MFCD00009563 CAS nummer: 629-82-3 EINECS: 211-112-6 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |