Isobutyl n-octanoate ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: n-Octanoic Acid Isobutyl Ester
O0032-25ML O0032-500ML
TCIAO0032-25MLEA 350 SEK
TCIAO0032-25ML TCIAO0032-500ML
Isobutyl n-octanoate ≥99.0%
Isobutyl n-octanoate
Formel: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
Flampunkt: 108°C
MDL Number: MFCD00059444
CAS nummer: 5461-06-3
EINECS: 226-744-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %