1-(2-Nitrophenyl)ethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
N1132-1G
N1132-5G
TCIAN1132-1GEA
925
SEK
TCIAN1132-1G
TCIAN1132-5G
1-(2-Nitrophenyl)ethanol ≥98.0%
1-(2-Nitrophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉NO₃ Kokpunkt: 107°C |
MDL Number:
MFCD02683380 CAS nummer: 3205-25-2 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |