2-Nonyn-1-ol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
N1115-25ML
N1115-5ML
TCIAN1115-25MLEA
2475
SEK
TCIAN1115-25ML
TCIAN1115-5ML
2-Nonyn-1-ol ≥98.0%
2-Nonyn-1-ol
Formel:
C₉H₁₆O Kokpunkt: 111°C Smältpunkt: –16°C |
MDL Number:
MFCD00041566 CAS nummer: 5921-73-3 EINECS: 227-646-8 UN: 1987 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |