3-(4-Nitrophenyl)isoxazole ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
N1059-200MG N1059-1G
TCIAN1059-200MGEA 975 SEK
TCIAN1059-200MG TCIAN1059-1G
3-(4-Nitrophenyl)isoxazole ≥96.0%
3-(4-Nitrophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆N₂O₃
MDL Number: MFCD08446390
CAS nummer: 4264-05-5
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 96.0 %