2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
3-Perfluorobutyl-1,2-epoxypropane
N1041-5G
N1041-25G
N1041-100G
TCIAN1041-5GEA
790
SEK
TCIAN1041-5G
TCIAN1041-25G
TCIAN1041-100G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane ≥98.0%
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Formel:
C₇H₅F₉O MW: 276,10 g/mol Kokpunkt: 132°C |
MDL Number:
MFCD00236085 CAS nummer: 81190-28-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |