1-(2-Nitrophenyl)piperazine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
N0935-5G
N0935-25G
TCIAN0935-5GEA
695
SEK
TCIAN0935-5G
TCIAN0935-25G
1-(2-Nitrophenyl)piperazine ≥98.0%
1-(2-Nitrophenyl)piperazine
Formel:
C₁₀H₁₃N₃O₂ Kokpunkt: 126°C |
MDL Number:
MFCD00040728 CAS nummer: 59084-06-9 EINECS: 261-593-1 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Orange to Red clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |