trans,cis-2,6-Nonadienal ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
N0836-5G N0836-1G
TCIAN0836-5GEA 2100 SEK
TCIAN0836-5G TCIAN0836-1G
trans,cis-2,6-Nonadienal ≥95.0%
trans,cis-2,6-Nonadienal
Formel: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Kokpunkt: 90°C
Flampunkt: 83°C
MDL Number: MFCD00007009
CAS nummer: 557-48-2
EINECS: 209-178-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %