4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Methyl-4-methylthio-2-pentanone, 4-Methyl-4-(methylthio)pentan-2-one
M3272-100G M3272-25G
TCIAM3272-100GEA 2050 SEK
TCIAM3272-100G TCIAM3272-25G
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone ≥98.0%
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone
Formel: C₇H₁₄OS
MW: 146,25 g/mol
Kokpunkt: 78°C
MDL Number: MFCD00049253
CAS nummer: 23550-40-5
EINECS: 245-727-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %