1-[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]-4-n-pentylbenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
M3230-25G
M3230-5G
TCIAM3230-25GEA
4175
SEK
TCIAM3230-25G
TCIAM3230-5G
1-[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]-4-n-pentylbenzene ≥98.0%
1-[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]-4-n-pentylbenzene
Formel:
C₂₀H₂₂O Smältpunkt: 45°C |
MDL Number:
MFCD00187208 CAS nummer: 39969-28-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |