2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol 97,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Synonyms:
2-Methyl-4,6-bis(n-octylsulphanylmethyl)phenol, 2-Methyl-4,6-bis((octylthio)methyl)phenol
M3227-25G
M3227-500G
TCIAM3227-25GEA
245
SEK
TCIAM3227-25G
TCIAM3227-500G
2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol 97,0 GC_ANALYSMETOD
2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol
Formel:
C₂₅H₄₄OS₂ MW: 424.75 g/mol |
MDL Number:
MFCD00134699 CAS nummer: 110553-27-0 EINECS: 402-860-6 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |