2-Methyl-1-tetralone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M3159-1G M3159-5G
TCIAM3159-1GEA 510 SEK
TCIAM3159-1G TCIAM3159-5G
2-Methyl-1-tetralone ≥98.0%
2-Methyl-1-tetralone
Formel: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Kokpunkt: 131°C
Smältpunkt: 15°C
MDL Number: MFCD00001690
CAS nummer: 1590-08-5
EINECS: 216-461-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %