4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0%
Leverantör: TCI
M3054-1G M3054-5G
TCIAM3054-1GEA 655 SEK
TCIAM3054-1G TCIAM3054-5G
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0%
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₆H₆OS
Kokpunkt: 86°C
Flampunkt: 92°C
MDL Number: MFCD00159561
CAS nummer: 6030-36-0
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %