Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Methyl 2-Iodo-5-methylbenzoate
M3019-1G M3019-5G
TCIAM3019-1GEA 350 SEK
TCIAM3019-1G TCIAM3019-5G
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate ≥98.0%
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate
Formel: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Kokpunkt: 105°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD12198129
CAS nummer: 103440-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16deb4fed0aa458951a4bc88595a66b605a4c6be&vid=16deb4fed0aa458951a4bc88595a66b605a4c6be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %