Trimethyl(2-methylprop-2-en-1-yl)silane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Trimethyl(2-methylallyl)silane, Methallyltrimethylsilane
M3010-5ML M3010-25ML
TCIAM3010-5MLEA 1075 SEK
TCIAM3010-5ML TCIAM3010-25ML
Trimethyl(2-methylprop-2-en-1-yl)silane ≥95.0%
Trimethyl(2-methylprop-2-en-1-yl)silane
Formel: C₇H₁₆Si
MW: 128,29 g/mol
Kokpunkt: 112°C
Flampunkt: –6°C
MDL Number: MFCD00054404
CAS nummer: 18292-38-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39706e4855ed3ab7bed1d4107e946538f263480d&vid=39706e4855ed3ab7bed1d4107e946538f263480d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %