Methyl benzenesulphinate ≥98.0%
Leverantör: TCI
M2971-5G M2971-25G M2971-1G
TCIAM2971-5GEA 1075 SEK
TCIAM2971-5G TCIAM2971-25G TCIAM2971-1G
Methyl benzenesulphinate ≥98.0%
Methyl benzenesulphinate
Formel: C₇H₈O₂S
Kokpunkt: 63°C
Flampunkt: 92°C
MDL Number: MFCD00674051
CAS nummer: 670-98-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d745d56dae9e79020bc2703b9a2593f824ca2699&vid=d745d56dae9e79020bc2703b9a2593f824ca2699&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %