1-Methoxy-4-methylnaphthalene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
M2930-200MG
M2930-1G
TCIAM2930-200MGEA
615
SEK
TCIAM2930-200MG
TCIAM2930-1G
1-Methoxy-4-methylnaphthalene ≥97.0%
1-Methoxy-4-methylnaphthalene
Formel:
C₁₂H₁₂O MW: 172,23 g/mol Kokpunkt: 155°C |
MDL Number:
MFCD00021472 CAS nummer: 24821-54-3 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |