Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate ≥98.0%
Leverantör: TCI
M2910-1G M2910-200MG
TCIAM2910-1GEA 1075 SEK
TCIAM2910-1G TCIAM2910-200MG
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate ≥98.0%
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Smältpunkt: 149°C
MDL Number: MFCD11111606
CAS nummer: 89581-38-4
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %