Diakrylamidometan ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M2877-25G
M2877-500G
TCIAM2877-25GEA
285
SEK
TCIAM2877-25G
TCIAM2877-500G
Diakrylamidometan ≥98.0%
Diakrylamidometan
Formel:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Smältpunkt: 300°C |
MDL Number:
MFCD00008625 CAS nummer: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Bromination Method) | min. 98.0 % |