2-(4-Methoxyphenyl)indole ≥98.0%
Leverantör: TCI
M2789-1G M2789-5G
TCIAM2789-1GEA 1500 SEK
TCIAM2789-1G TCIAM2789-5G
2-(4-Methoxyphenyl)indole ≥98.0%
2-(4-Methoxyphenyl)indole
Formel: C₁₅H₁₃NO
MDL Number: MFCD00443483
CAS nummer: 5784-95-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fed042db64067ffb3543adeb439f64104f5a17d&vid=2fed042db64067ffb3543adeb439f64104f5a17d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 229.0 to 233.0 deg-C