Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥97.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate
M2662-1G
M2662-5G
TCIAM2662-1GEA
375
SEK
TCIAM2662-1G
TCIAM2662-5G
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥97.0%
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Formel:
C₇H₈O₂S Kokpunkt: 217°C |
MDL Number:
MFCD00234332 CAS nummer: 81452-54-2 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |