2-(2-Methoxyphenyl)ethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
M2657-1G M2657-5G
TCIAM2657-1GEA 255 SEK
TCIAM2657-1G TCIAM2657-5G
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol ≥98.0%
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
Kokpunkt: 134°C
MDL Number: MFCD00002889
CAS nummer: 7417-18-7
EINECS: 231-029-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0b8fb27567512f4bf6c1a98e27246a043c2bd35&vid=e0b8fb27567512f4bf6c1a98e27246a043c2bd35&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %