Methyl thiophene-3-carboxylate ≥97.0%
Leverantör: TCI
M2627-5G
M2627-25G
TCIAM2627-5GEA
655
SEK
TCIAM2627-5G
TCIAM2627-25G
Methyl thiophene-3-carboxylate ≥97.0%
Methyl thiophene-3-carboxylate
Formel:
C₆H₆O₂S Kokpunkt: 91°C Flampunkt: 77°C |
MDL Number:
MFCD06203810 CAS nummer: 22913-26-4 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |