Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M2543-5G
M2543-25G
TCIAM2543-5GEA
925
SEK
TCIAM2543-5G
TCIAM2543-25G
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0%
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate
Formel:
C₉H₉BrO₂ Kokpunkt: 140°C |
MDL Number:
MFCD09031772 CAS nummer: 99548-54-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |