2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propionaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M2404-25G
M2404-100G
TCIAM2404-25GEA
325
SEK
TCIAM2404-25G
TCIAM2404-100G
2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propionaldehyde ≥97.0%
2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propionaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Kokpunkt: 154°C |
MDL Number:
MFCD00067053 CAS nummer: 1205-17-0 EINECS: 214-881-6 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |