(3-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
M2331-5G
M2331-25G
TCIAM2331-5GEA
270
SEK
TCIAM2331-5G
TCIAM2331-25G
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0%
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Formel:
C₉H₉NO Kokpunkt: 131°C Flampunkt: 98°C |
MDL Number:
MFCD00001910 CAS nummer: 19924-43-7 EINECS: 243-428-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |