Methyl trans-6-octadecenoate ≥97.0%
Leverantör: TCI
M2310-100MG
M2310-500MG
TCIAM2310-100MGEA
1250
SEK
TCIAM2310-100MG
TCIAM2310-500MG
Methyl trans-6-octadecenoate ≥97.0%
Methyl trans-6-octadecenoate
Formel:
C₁₉H₃₆O₂ Kokpunkt: 165°C Smältpunkt: 19°C Storage Temperature: Frys |
MDL Number:
MFCD00069607 CAS nummer: 14620-36-1 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |