Methylmaleic hydrazide ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M2182-25G
M2182-5G
TCIAM2182-25GEA
1925
SEK
TCIAM2182-25G
TCIAM2182-5G
Methylmaleic hydrazide ≥98.0%
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Smältpunkt: 287°C |
MDL Number:
MFCD00067746 CAS nummer: 5754-18-7 EINECS: 227-276-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 94.0 % |