N-Methyl-3-pyrrolidinol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-Methyl-3-pyrrolidinol
M2115-5G
M2115-25G
TCIAM2115-5GEA
990
SEK
TCIAM2115-5G
TCIAM2115-25G
N-Methyl-3-pyrrolidinol ≥97.0%
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Formel:
C₅H₁₁NO MW: 101,15 g/mol Kokpunkt: 75°C Flampunkt: 71°C |
MDL Number:
MFCD00003176 CAS nummer: 13220-33-2 EINECS: 236-189-3 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |