4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
M2012-25G M2012-5G
TCIAM2012-25GEA 1150 SEK
TCIAM2012-25G TCIAM2012-5G
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96,0 GC_ANALYSMETOD
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
Formel: C₁₂H₁₈O
MW: 178.28 g/mol
Kokpunkt: 123°C
MDL Number: MFCD00209515
CAS nummer: 7779-78-4
EINECS: 231-939-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %