2-Methyl-3-tetrahydrothiophenone ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Dihydro-2-methyl-3(2H)-thiophenone, 2-Methyl-3-oxotetrahydrothiophene
M1839-25G M1839-5G
TCIAM1839-25GEA 2650 SEK
TCIAM1839-25G TCIAM1839-5G
2-Methyl-3-tetrahydrothiophenone ≥97.0%
2-Methyl-3-tetrahydrothiophenone
Formel: C₅H₈OS
MW: 116,18 g/mol
Kokpunkt: 86°C
Flampunkt: 71°C
MDL Number: MFCD00078280
CAS nummer: 13679-85-1
EINECS: 237-183-3
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %