2-Methyl-3-(methylthio)furan ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M1838-25G
M1838-5G
TCIAM1838-25GEA
2100
SEK
TCIAM1838-25G
TCIAM1838-5G
2-Methyl-3-(methylthio)furan ≥98.0%
2-Methyl-3-(methylthio)furan
Formel:
C₆H₈OS Flampunkt: 59°C |
MDL Number:
MFCD03701635 CAS nummer: 63012-97-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |