2-Methyl-3-(methyldithio)furan ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2-Methyl-3-(methyldisulphanyl)furan, Methyl 2-Methyl-3-furyl Disulphide
M1837-1G
M1837-5G
TCIAM1837-1GEA
375
SEK
TCIAM1837-1G
TCIAM1837-5G
2-Methyl-3-(methyldithio)furan ≥98.0%
2-Methyl-3-(methyldithio)furan
Formel:
C₆H₈OS₂ Kokpunkt: 37°C Flampunkt: 84°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00038643 CAS nummer: 65505-17-1 EINECS: 265-797-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |