Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate
M1803-25G M1803-5G
TCIAM1803-25GEA 6350 SEK
TCIAM1803-25G TCIAM1803-5G
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate ≥98.0%
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate
Formel: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Kokpunkt: 146°C
MDL Number: MFCD11975434
CAS nummer: 56024-44-3
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %