trans-4-Methylcyclohexylamine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
trans-4-Methylcyclohexanamine
M1780-25G
M1780-5G
TCIAM1780-25GEA
2550
SEK
TCIAM1780-25G
TCIAM1780-5G
trans-4-Methylcyclohexylamine ≥98.0%
trans-4-Methylcyclohexylamine
Formel:
C₇H₁₅N MW: 113,20 g/mol Kokpunkt: 151°C |
MDL Number:
MFCD06411232 CAS nummer: 2523-55-9 UN: 2734 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |