Methanedisulphonyl dichloride ≥96.0%
Leverantör: TCI
Fara
M1669-25G M1669-5G
TCIAM1669-25GEA 6900 SEK
TCIAM1669-25G TCIAM1669-5G
Methanedisulphonyl dichloride ≥96.0%
Methanedisulphonyl dichloride
Formel: CH₂Cl₂O₄S₂
Kokpunkt: 138°C
MDL Number: MFCD00176854
CAS nummer: 5799-68-8
EINECS: 227-350-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %