2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Methylindole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2-methylindole
M1485-25G M1485-5G
TCIAM1485-25GEA 1750 SEK
TCIAM1485-25G TCIAM1485-5G
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0%
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,1846 g/mol
MDL Number: MFCD00012077
CAS nummer: 5416-80-8
EINECS: 226-512-6
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C