3-(Methylamino)-1-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
Fara
M1484-25G M1484-5G
TCIAM1484-25GEA 3575 SEK
TCIAM1484-25G TCIAM1484-5G
3-(Methylamino)-1-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Formel: C₄H₁₁NO
Kokpunkt: 169°C
MDL Number: MFCD06797456
CAS nummer: 42055-15-2
UN: 2735
ADR: 8,III