Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
M1337-25G M1337-250G
TCIAM1337-25GEA 1550 SEK
TCIAM1337-25G TCIAM1337-250G
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥97.0%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Formel: C₄H₁₀S₃
Kokpunkt: 138°C
Flampunkt: 90°C
MDL Number: MFCD00004893
CAS nummer: 3570-55-6
EINECS: 222-671-0
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %